Merck
AMBH98C8E10C
Ambeed, Inc.
1-[(Aminooxy)methyl]-4-chlorobenzene hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
194.06
MDL號碼:
Iupac Name
1-[(aminooxy)methyl]-4-chlorobenzene hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClNO.ClH/c8-7-3-1-6(2-4-7)5-10-9;/h1-4H,5,9H2;1H
InChI 密鑰
VIFDVZZLHVXUHV-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/38936-60-6.html
象形圖
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/38936-60-6.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)