Iupac Name
6,7-dihydro-5H-pyrrolo[2,1-c][1,2,4]triazol-3-ylmethylamine
Inchi Code
1S/C6H10N4/c7-4-6-9-8-5-2-1-3-10(5)6/h1-4,7H2
InChI key
URJJLLGHIBAONS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or low-melting solid or viscous liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/923156-44-9.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持