Iupac Name
3-chloro-4-(cyclopropylmethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C10H12BClO3/c12-9-5-8(11(13)14)3-4-10(9)15-6-7-1-2-7/h3-5,7,13-14H,1-2,6H2
InChI key
YLVUHBXIJHCZOU-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228181-35-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持