跳转至内容
MilliporeSigma
AMBH9884D594
Ambeed, Inc.
(9,10-Diphenylanthracen-2-yl)boronic acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
选择尺寸
变更视图
About This Item
分子量:
374.25
MDL號碼:
Iupac Name
9,10-diphenyl-2-anthrylboronic acid
Inchi Code
1S/C26H19BO2/c28-27(29)20-15-16-23-24(17-20)26(19-11-5-2-6-12-19)22-14-8-7-13-21(22)25(23)18-9-3-1-4-10-18/h1-17,28-29H
InChI 密鑰
MVUDLJXJTYSUGF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere, room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/597553-98-5.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/597553-98-5.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)