Iupac Name
tert-butyl 4-chloro-5,8-dihydropyrido[4',3':4,5]thieno[2,3-d]pyrimidine-7(6H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H16ClN3O2S/c1-14(2,3)20-13(19)18-5-4-8-9(6-18)21-12-10(8)11(15)16-7-17-12/h7H,4-6H2,1-3H3
InChI key
GIBDUINSURSICA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/946198-89-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持