Iupac Name
ethyl 2-isobutyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H15NO2S/c1-4-13-10(12)8-6-14-9(11-8)5-7(2)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DIJHMSPHFZFWJS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/882305-14-8.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持