Merck
AMBH9884C1ED
Ambeed, Inc.
5,5'-((Propane-2,2-diylbis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(2-methylisoindoline-1,3-dione)
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
546.58
MDL號碼:
Iupac Name
2-methyl-5-[4-(1-methyl-1-{4-[(2-methyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)oxy]phenyl}ethyl)phenoxy]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Inchi Code
1S/C33H26N2O6/c1-33(2,19-5-9-21(10-6-19)40-23-13-15-25-27(17-23)31(38)34(3)29(25)36)20-7-11-22(12-8-20)41-24-14-16-26-28(18-24)32(39)35(4)30(26)37/h5-18H,1-4H3
InChI 密鑰
QXYUOZCGMWHVJB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54395-52-7.html
象形圖
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54395-52-7.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)