Merck
AMBH9884C153
Ambeed, Inc.
3,6-Diethynylcarbazole
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
215.25
MDL號碼:
Iupac Name
3,6-diethynyl-9H-carbazole
Inchi Code
1S/C16H9N/c1-3-11-5-7-15-13(9-11)14-10-12(4-2)6-8-16(14)17-15/h1-2,5-10,17H
InChI 密鑰
JNLNYORJQOYKHH-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909342-65-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/909342-65-0.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)