Iupac Name
4-ethoxy-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C8H10FNO/c1-2-11-6-3-4-8(10)7(9)5-6/h3-5H,2,10H2,1H3
InChI key
HDPGMJKNRMBTHT-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/470702-37-5.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持