Merck
AMBH97F113E0
Ambeed, Inc.
(1-Aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
165.66
MDL號碼:
Iupac Name
(1-aminocyclohexyl)methanol hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO.ClH/c8-7(6-9)4-2-1-3-5-7;/h9H,1-6,8H2;1H
InChI 密鑰
NEPOOMVFQWOTOW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5460-68-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/5460-68-4.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)