Iupac Name
6-fluoro-1,2-benzisoxazole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C8H4FNO2/c9-5-1-2-6-7(4-11)10-12-8(6)3-5/h1-4H
InChI 密鑰
HJOFCFRLWHOZIZ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1824114-20-6.html
Synonym
6-fluorobenzo[d]isoxazole-3-carbaldehyde
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门