Merck
AMBH97F07C66
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-((((benzyloxy)carbonyl)amino)methyl)benzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
341.41
MDL號碼:
Iupac Name
tert-butyl 4-({[(benzyloxy)carbonyl]amino}methyl)benzoate
Inchi Code
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-18(22)17-11-9-15(10-12-17)13-21-19(23)24-14-16-7-5-4-6-8-16/h4-12H,13-14H2,1-3H3,(H,21,23)
InChI 密鑰
BYAUHVJNVGKPOF-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/220851-46-7.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/220851-46-7.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)