Iupac Name
7H-purine-6,8-diol
Inchi Code
1S/C5H4N4O2/c10-4-2-3(6-1-7-4)9-5(11)8-2/h1H,(H3,6,7,8,9,10,11)
InChI key
BYUOBSUZYQAFJM-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/13231-00-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持