Merck
AMBH97F07430
Ambeed, Inc.
3-Chloro-6-isopropoxypyridazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
172.61
MDL编号:
Iupac Name
3-chloro-6-isopropoxypyridazine
Inchi Code
1S/C7H9ClN2O/c1-5(2)11-7-4-3-6(8)9-10-7/h3-5H,1-2H3
InChI key
NHMXJNVELORMBG-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3184-71-2.html
象形图
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/3184-71-2.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)