Merck
AMBH97F0740B
Ambeed, Inc.
7-O-Methylbiochanin A
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
298.3
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
5-hydroxy-7-methoxy-3-(4-methoxyphenyl)-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)13-9-22-15-8-12(21-2)7-14(18)16(15)17(13)19/h3-9,18H,1-2H3
InChI key
DQNLRFRBAWCJHQ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/34086-51-6.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)