Iupac Name
4-(1H-imidazol-1-ylmethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C11H10N2O2/c14-11(15)10-3-1-9(2-4-10)7-13-6-5-12-8-13/h1-6,8H,7H2,(H,14,15)
InChI key
PBTHRDAMTTXZFL-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94084-75-0.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持