Merck
AMBH97F06133
Ambeed, Inc.
2-Bromo-1-chloronaphthalene
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
241.51
MDL號碼:
Iupac Name
2-bromo-1-chloronaphthalene
Inchi Code
1S/C10H6BrCl/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10(9)12/h1-6H
InChI 密鑰
ORPYLLUOBDZSEX-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/692728-68-0.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)