Merck
AMBH97F0417F
Ambeed, Inc.
7-Bromohept-1-yne
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
175.07
MDL编号:
Iupac Name
7-bromo-1-heptyne
Inchi Code
1S/C7H11Br/c1-2-3-4-5-6-7-8/h1H,3-7H2
InChI key
SCHBMYWHADQVBE-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/81216-14-0.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)