Iupac Name
potassium 2-hydroxypropanoate
Inchi Code
1S/C3H6O3.K/c1-2(4)3(5)6;/h2,4H,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
PHZLMBHDXVLRIX-UHFFFAOYSA-M
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
60%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/996-31-6.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持