Iupac Name
3-chloro-4-fluorobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2FO/c8-5-3-4(7(9)11)1-2-6(5)10/h1-3H
InChI key
DLZUHSFUBZTBQZ-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/65055-17-6.html
Synonym
Benzoyl chloride, 3-chloro-4-fluoro-
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持