Merck
AMBH9614F36E
Ambeed, Inc.
1-Butyl-4-methylpyridinium Chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
185.7
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供
Iupac Name
1-butyl-4-methylpyridinium chloride
Inchi Code
1S/C10H16N.ClH/c1-3-4-7-11-8-5-10(2)6-9-11;/h5-6,8-9H,3-4,7H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YTSDTJNDMGOTFN-UHFFFAOYSA-M
储存温度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/112400-86-9.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)