Merck
AMBH9614F2B0
Ambeed, Inc.
1,5-Dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
121.14
MDL编号:
Iupac Name
1,5-dimethyl-1H-pyrazole-3-carbonitrile
Inchi Code
1S/C6H7N3/c1-5-3-6(4-7)8-9(5)2/h3H,1-2H3
InChI key
QJTFMFKUXJQSAO-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/54384-71-3.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.ambeed.com/products/54384-71-3.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)