Iupac Name
3-bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3BrClNO2S/c8-6-1-5(4-10)2-7(3-6)13(9,11)12/h1-3H
InChI 密鑰
RDXIVSGVEAXENI-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/49674-17-1.html
Synonym
3-Bromo-5-cyanobenzenesulfonyl chloride
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持