Iupac Name
(octyloxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H20O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-13-9-10(11)12/h2-9H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
HPSBYYHIHGQARI-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/63632-58-6.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系客户支持