Merck
AMBH93E4C8E5
Ambeed, Inc.
4-Chlorophthalonitrile
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
162.58
MDL號碼:
Iupac Name
4-chlorophthalonitrile
Inchi Code
1S/C8H3ClN2/c9-8-2-1-6(4-10)7(3-8)5-11/h1-3H
InChI 密鑰
SZSLISKYJBQHQC-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/17654-68-1.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)