跳转至内容
Merck

AMBH93D538DB

Ambeed, Inc.

5-(tert-Butyl)-2-propoxybenzene-1-sulfonyl chloride

登录查看公司和协议定价


About This Item

分子量:
290.81
MDL编号:

Iupac Name

5-tert-butyl-2-propoxybenzenesulfonyl chloride

Inchi Code

1S/C13H19ClO3S/c1-5-8-17-11-7-6-10(13(2,3)4)9-12(11)18(14,15)16/h6-7,9H,5,8H2,1-4H3

InChI key

GMILGTOTIRSNBL-UHFFFAOYSA-N

储存温度

Inert atmosphere,2-8C

Purity

95%

Country of Origin

CN

Shipping Temperature

Normal

Physical Form

Solid or liquid

Product Link

https://www.ambeed.com/products/681260-21-9.html

历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our 文件 section.

如需帮助,请联系 客户支持

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持