Merck
AMBH581769DD
Ambeed, Inc.
Ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
233.06
MDL编号:
价格与库存信息目前不能提供 联系技术服务部门
Iupac Name
ethyl 4-bromo-5-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9BrN2O2/c1-3-12-7(11)6-9-4(2)5(8)10-6/h3H2,1-2H3,(H,9,10)
InChI key
QEJIHIQCNQSAQY-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1171125-20-4.html
象形图
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1171125-20-4.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)