Merck
AMBH5806452B
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
332.56
MDL號碼:
Iupac Name
ethyl 6-bromo-4-chloro-7-fluoroquinoline-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H8BrClFNO2/c1-2-18-12(17)7-5-16-10-4-9(15)8(13)3-6(10)11(7)14/h3-5H,2H2,1H3
InChI 密鑰
KGXQUPKOFCIFDQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/953803-84-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/953803-84-4.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)