Merck
AMBH3155FD02
Ambeed, Inc.
(4-Bromophenyl)(pyridin-3-yl)methanone
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
262.11
MDL號碼:
Iupac Name
(4-bromophenyl)(3-pyridinyl)methanone
Inchi Code
1S/C12H8BrNO/c13-11-5-3-9(4-6-11)12(15)10-2-1-7-14-8-10/h1-8H
InChI 密鑰
IDGVUIHZWDVXOQ-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/14548-45-9.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)