Merck
AMBH2D7009B4
Ambeed, Inc.
Isoquinoline-5-sulfonyl chloride
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
227.67
MDL编号:
Iupac Name
5-isoquinolinesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C9H6ClNO2S/c10-14(12,13)9-3-1-2-7-6-11-5-4-8(7)9/h1-6H
InChI key
WHIDHHUCCTYJKA-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/84468-15-5.html
象形图
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)