Merck
AMBH2D6F836F
Ambeed, Inc.
6-Chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
154.56
MDL號碼:
Iupac Name
6-chloro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-2-7-3-1-8-10-5(3)9-4/h1-2H,(H,8,9,10)
InChI 密鑰
PGTUKZWBYWVLHW-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260664-81-0.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)