Merck
AMBH2D6F442F
Ambeed, Inc.
Methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$136.00
5 G
$497.00
$136.00
预计发货时间April 19, 2025
选择尺寸
变更视图
1 G
$136.00
5 G
$497.00
About This Item
CAS号:
分子量:
178.23
MDL號碼:
$136.00
预计发货时间April 19, 2025
Iupac Name
methyl 2-methyl-2-phenylpropanoate
Inchi Code
1S/C11H14O2/c1-11(2,10(12)13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3
InChI 密鑰
WITYUUTUSPKOAB-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/57625-74-8.html
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)