Merck
AMBH2D6F0CFB
Ambeed, Inc.
8-Chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
154.56
MDL號碼:
Iupac Name
8-chloro[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrazine
Inchi Code
1S/C5H3ClN4/c6-4-5-8-3-9-10(5)2-1-7-4/h1-3H
InChI 密鑰
VZMFNXVRYOJRMK-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/74803-32-0.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)