Merck
AMBH2D6F0B71
Ambeed, Inc.
4-(2,2,2-Trifluoroethoxy)benzeneboronic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
分子量:
219.96
MDL號碼:
Iupac Name
4-(2,2,2-trifluoroethoxy)phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C8H8BF3O3/c10-8(11,12)5-15-7-3-1-6(2-4-7)9(13)14/h1-4,13-14H,5H2
InChI 密鑰
DWRAMTYYMNLVBD-UHFFFAOYSA-N
儲存溫度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/886536-37-4.html
象形圖
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/886536-37-4.html
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)