选择尺寸
250 MG
$195.50
1 G
$434.70
5 G
$1,199.45
25 G
$4,198.65
供应商货号: A344468-250MG
$195.50
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
所有图片(1)
选择尺寸
变更视图
250 MG
$195.50
1 G
$434.70
5 G
$1,199.45
25 G
$4,198.65
About This Item
供应商货号: A344468-250MG
$195.50
7天内发货 - 自Aldrich合作伙伴发货。
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H8BrNO2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,5H2,(H2,9,10,11)
InChI key
QNJHTLTUBNXLFS-UHFFFAOYSA-N
储存温度
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/40724-47-8.html