Merck
W502405
Sigma-Aldrich
1,2,6-己三醇
≥95%
别名:
1,2,6-己三醇, 1,2,6-三羟基己烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)4CH(OH)CH2OH
CAS号:
分子量:
134.17
Beilstein:
1304479
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
生物源
synthetic
品質等級
等級
Kosher
蒸汽密度
4.63 (vs air)
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.476 (lit.)
bp
178 °C/5 mmHg (lit.)
密度
1.109 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
ethereal
SMILES 字串
OCCCCC(O)CO
InChI
1S/C6H14O3/c7-4-2-1-3-6(9)5-8/h6-9H,1-5H2
InChI 密鑰
ZWVMLYRJXORSEP-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
383.0 °F - closed cup
閃點(°C)
195 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)