Merck
W376507
Sigma-Aldrich
(-)-乙酸桃金娘烯酯
≥95%
别名:
乙酸-2-蒎烯-10-醇酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O2
CAS号:
分子量:
194.27
FEMA编号:
3765
Beilstein:
4309977
EC 号:
欧洲委员会编号:
10887
MDL编号:
UNSPSC代码:
12164502
PubChem化学物质编号:
Flavis编号:
9.302
NACRES:
NA.21
性状检查:
herbaceous; floral
等级:
Fragrance grade
Kosher
生物来源:
synthetic
Agency:
follows IFRA guidelines
食品过敏原:
no known allergens
生物来源
synthetic
质量水平
等级
Fragrance grade
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
管理合规性
EU Regulation 1223/2009
方案
≥95%
旋光性
[α]20/D −47°, neat
折射率
n20/D 1.472 (lit.)
沸点
134-135 °C/38 mmHg (lit.)
密度
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
应用
flavors and fragrances
文件
see Safety & Documentation for available documents
食品过敏原
no known allergens
致敏芳香化合物
no known allergens
性状检查
herbaceous; floral
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(=O)OCC1=CCC2CC1C2(C)C
InChI
1S/C12H18O2/c1-8(13)14-7-9-4-5-10-6-11(9)12(10,2)3/h4,10-11H,5-7H2,1-3H3
InChI key
BKATZVAUANSCKN-UHFFFAOYSA-N
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
闪点(°F)
208.4 °F - closed cup
闪点(°C)
98 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)