Merck
W213004
Sigma-Aldrich
苯甲醛丙二醇缩醛
≥95%
别名:
4-甲基-2-苯基-1,3-二氧戊环
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
FEMA號碼:
2130
EC號碼:
歐洲委員會號碼:
2226
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12164502
PubChem物質ID:
Flavis號碼:
6.032
生物源
synthetic
等級
Kosher
法律遵循
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
化驗
≥95%
折射率
n20/D 1.509 (lit.)
bp
83-85 °C/4 mmHg (lit.)
密度
1.065 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
flavors and fragrances
感官的
bitter
SMILES 字串
CC1COC(O1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H12O2/c1-8-7-11-10(12-8)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3
InChI 密鑰
CDIKGISJRLTLRA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F
閃點(°C)
113 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter