Merck
T72400
Sigma-Aldrich
2′,4′,6′-三甲基苯乙酮
98%
别名:
2′,4′,6′-三甲基乙酰苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3C6H2COCH3
CAS号:
分子量:
162.23
Beilstein:
2044595
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
化驗
98%
折射率
n20/D 1.517 (lit.)
bp
235-236 °C (lit.)
61-62 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1c(C)cc(C)cc1C
InChI
1S/C11H14O/c1-7-5-8(2)11(10(4)12)9(3)6-7/h5-6H,1-4H3
InChI 密鑰
XWCIICLTKWRWCI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
取代透過
产品编号
说明
价格
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup