Merck
PH011109
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylbenzamide
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C9H11NO
CAS号:
SMILES 字串
CC1=C(C=CC=C1C)C(N)=O
InChI
1S/C9H11NO/c1-6-4-3-5-8(7(6)2)9(10)11/h3-5H,1-2H3,(H2,10,11)