Merck
PH010999
Sigma-Aldrich
(Z)-Cyclopropyl(phenyl)methanone oxime
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C10H11NO
CAS号:
SMILES 字串
O/N=C(C1=CC=CC=C1)/C2CC2
InChI
1S/C10H11NO/c12-11-10(9-6-7-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9,12H,6-7H2/b11-10+