Key Documents
PH006356
Sigma-Aldrich
1,5-Dimethyl-3,3-diphenyl-2-pyrrolidinone
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C18H19NO
CAS号:
SMILES 字串
O=C(C(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3)N(C)C3C
InChI
1S/C18H19NO/c1-14-13-18(17(20)19(14)2,15-9-5-3-6-10-15)16-11-7-4-8-12-16/h3-12,14H,13H2,1-2H3