Merck
PH004553
Sigma-Aldrich
4-[(E)-1-Methyl-2-(4-nitrophenyl)ethenyl]pyridine
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C14H12N2O2
CAS号:
MDL號碼:
SMILES 字串
C/C(C1=CC=NC=C1)=C\C2=CC=C([N+]([O-])=O)C=C2
InChI
1S/C14H12N2O2/c1-11(13-6-8-15-9-7-13)10-12-2-4-14(5-3-12)16(17)18/h2-10H,1H3/b11-10+