SMILES 字串
O=C(N[C@H](CC(OC)=O)C(C=C1)=CC=C1I)OCC2C(C=CC=C3)=C3C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C25H22INO4/c1-30-24(28)14-23(16-10-12-17(26)13-11-16)27-25(29)31-15-22-20-8-4-2-6-18(20)19-7-3-5-9-21(19)22/h2-13,22-23H,14-15H2,1H3,(H,27,29)/t23-/m1/s1