Merck
MNO000024
Sigma-Aldrich
1,2-Difluoro-4-(methylsulfonyl)benzene
AldrichCPR
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6F2O2S
分子量:
192.18
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
形狀
solid
InChI
1S/C7H6F2O2S/c1-12(10,11)5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
WMBJGJXMKCOHGG-UHFFFAOYSA-N