Merck
M50206
Sigma-Aldrich
甲基2-羟基异丁酸酯
95%
别名:
α-羟基异丁酸甲酯, 2-羟基异丁酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2C(OH)COOCH3
CAS号:
分子量:
118.13
Beilstein:
1746607
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
137 °C (lit.)
密度
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC(=O)C(C)(C)O
InChI
1S/C5H10O3/c1-5(2,7)4(6)8-3/h7H,1-3H3
InChI 密鑰
XYVQFUJDGOBPQI-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
107.6 °F - closed cup
閃點(°C)
42 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)