Merck
HAM79581
Supelco
Hamilton® PRP-1 (12 - 20 µm) HPLC Columns
PRP-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
NACRES:
SB.52
product name
Hamilton® HPLC reverse phase bulk packing resin, PRP-1, 12-20 μm
包裝
1 ea of
參數
5000 psi pressure
技術
HPLC: suitable
基質
polymeric
粒徑
12-20 μm
孔徑
100 Å
工作pH值
1-14
分離技術
reversed phase
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.