化驗
99%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 979-951-77
電阻係數
64.0 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大尺寸
25 mm
bp
3074 °C (lit.)
mp
1021 °C (lit.)
密度
7.003 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Nd]
InChI
1S/Nd
InChI 密鑰
QEFYFXOXNSNQGX-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3