Key Documents
GF77408185
Niobium nitride
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99%
别名:
NB546010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
powder
製造商/商標名
Goodfellow 774-081-85
重量
50 g
零件最大尺寸
150 (micron)