Key Documents
GF74809301
Aluminum-silicon alloy, Al98Si2
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
别名:
AL166010
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352311
NACRES:
NA.23
形狀
powder (alloy pre-cursor)
製造商/商標名
Goodfellow 748-093-01
重量
200 g
零件最大尺寸
150 μm